Documenti fondamentali
Z728802
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge adapters
Scegli un formato
1 EA
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 118.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 6306
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5051 (bucket)
Categorie correlate
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)