Documenti fondamentali
Z665606
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 1.5-2.0 mL tubes (11x 38 mm)
Scegli un formato
4 EA
CHF 438.00
CHF 438.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
CHF 438.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 438.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Caratteristiche
Holds 1.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 5281
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5051 (bucket)
Descrizione generale
  • compatible with bucket/carriers 5051and 5628
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)