Documenti fondamentali
Z728594
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge adapters
Scegli un formato
1 EA
CHF 156.00
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 156.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
CHF 156.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 4740
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5625-A
Categorie correlate
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)