Documenti fondamentali
Z719951
Sigma-Aldrich
Gel Repel liquid solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.51
Descrizione generale
Gel Repel Liquid Solution is a glass plate coating for use with sequencing or PAGE gles and is a non-toxic alternative to silane pre-treatment. Each case contains 4 × 1 oz. vials and instructions for use.
Note legali
Gel Repel is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14.0 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)