Documenti fondamentali
Z350818
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations 1 mL
Confezionamento
pack of 500 (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
150 mm
Capacità bulbo
3.2 mL
Diam. stelo
7.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Confezionamento
Individually wrapped
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10