Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 54.10 |
500 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 103.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Acqua, for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
vapor density
<1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
impurities
endotoxin, tested
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used:
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for embryo transfer, sterile-filtered, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture | description tested according to Ph. Eur. | description sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description Molecular Biology, sterile filtered |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| technique(s) cell culture | embryo: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) FISH: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 5-7 | pH - | pH 5-7 | pH 5-7 |
| refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) |
| density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?