Key Documents
UC184
Sigma-Aldrich
Progesterone 11α-glucuronide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H38O9
Peso molecolare:
506.59
Codice UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Punto di fusione
208-218 °C
Solubilità
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Phase II metabolite of progesterone
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Nota sulla preparazione
Progesterone 11α-glucuronide is soluble in methanol.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.