Documenti
UC161
Sigma-Aldrich
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H35NO15·4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
709.65
Codice UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.77
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Colore
off-white
Punto di fusione
240-245 °C (dec.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Morphine-3,6-diglucuronide tetrahydrate is a glucuronide derivative of morphine.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves