U6381
Uridine
BioUltra, ≥99%
Sinonimo/i:
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99%
Stato
powder
Impurezze
≤0.016% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.2%
Punto di fusione
163-167 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
NH4+: ≤0.15%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Uck1(22245)
Descrizione generale
Applicazioni
It has been used to check the effect of chronic uridine application on liver metabolism in mice.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?