Merck
01905
Adenosine 5′-diphosphate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5′-ADP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N5O10P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.55
EC Number:
200-392-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
67722
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤15.0% water (KFT)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
Application
Adenosine 5′-diphosphate (5′-ADP or ADP) was used as a test compound for studying the endothelium-dependent vascular response in salt sensitive (DS) and salt resistant Dahl rats (DR). The product was used to study the different P2-purinergic receptor subtypes on canine vascular smooth muscle and endothelium.
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-diphosphate induces human platelet aggregation and non-competitively blocks the stimulated human platelet adenylate cyclase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)