Documenti fondamentali
U2626
Sigma-Aldrich
Uridine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Formula condensata:
C9H10N2O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Saggio
~98%
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C9H11N2O8P.Na.H/c12-5-1-2-11(9(14)10-5)8-6(13)7-4(18-8)3-17-20(15,16)19-7;;/h1-2,4,6-8,13H,3H2,(H,15,16)(H,10,12,14);;
RASOKOFGAKEGDS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3