Vai a
G6779
Guanine
BioUltra
Sinonimo/i:
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.13
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-799-8
Beilstein/REAXYS Number:
9680
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
product line
BioUltra
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Al: ≤0.02%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
SMILES string
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI key
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E4267A4660G11950
Guanine BioUltra
Sigma-Aldrich
G6779
Guanine
9-Ethylguanine
Sigma-Aldrich
E4267
9-Ethylguanine
6-Thioguanine Hybri-Max™, 50 ×, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
A4660
6-Thioguanine
Guanine 98%
Sigma-Aldrich
G11950
Guanine
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
assay
~98%
assay
98%
solubility
1 M NaOH: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
hydrochloric acid: soluble 5 M, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow-green
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)