Documenti fondamentali
TTR013
Sigma-Aldrich
Argentaffin TISSUE-TROL Control Slides
human intestine tissue containing argentaffin granules
Scegli un formato
25 EA
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 316.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human intestine (tissue containing argentaffin granules)
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Histology slides with paraffin embedded section of human intestine containing argentaffin granules. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Componenti
Box contains 24 slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
Note legali
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)