Documenti fondamentali
TMO140656
Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 8.0 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Sinonimo/i:
multidish membrane insert, treated membrane insert
Scegli un formato
48 EACH
CHF 535.00
CHF 535.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
48 EACH
CHF 535.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
CHF 535.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Materiali
polycarbonate
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
Produttore/marchio commerciale
Nalge-Nunc 140656
Dimensione pori
8.0 μm pore size
Tipo di binding
cell culture treated
Categorie correlate
Descrizione generale
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
Note legali
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)