Documenti fondamentali
T9632
Sigma-Aldrich
Trizma® succinate
Sinonimo/i:
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
About This Item
Formula condensata:
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
Saggio
≥98% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Solubilità
water: 1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3