Vai a
D9779
DL-Ditiotreitolo
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
(±)-Ditiotreitolo, rac-Ditiotreitolo, Ditiotreitolo, treo-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo, DTT, Reagente di Cleland
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 54.20
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 112.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 365.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 695.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1370.00
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2250.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
CHF 54.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Il ditiotreitolo (DDT) è un reagente ideale per mantenere i gruppi –SH delle proteine nello stato ridotto. Avvia la reazione di scambio tiolo-disolfuro che porta alla riduzione completa dei legami disolfuro inter- o intra-subunità nelle biomolecole. Viene usato per ridurre in maniera specifica il ponte disolfuro dell'agente reticolante N,N′-bis(acriloil)cistammina, e scindere quindi la matrice del gel di poliacrilammide (SDS- PAGE). Di conseguenza, è molto efficace se impiegato con tamponi che riducono i disolfuri in maniera quantitativa. Il DTT è meno aggressivo e meno tossico rispetto al 2-mercaptoetanolo. È anche 7 volte più efficace del beta-mercaptoetanolo.
Application
Il DL-ditiotreitolo viene usato nei campioni proteici per ridurre i legami disolfuro prima di caricar il campione sul gel per Western Blot o SDS-PAGE. È stato usato nella procedura dell′ibridazione in situ dell′mRNA.
È stato impiegato anche:
  • come componente per l′estrazione di proteine nelle analisi di western blot
  • per preparare il tampone di lisi del campione per analisi di spettrometria di massa quantitativa
  • come componente del tampone chinasi per il dosaggio con immunoadsorbente legato ad un enzima (ELISA)
Un reagente eccellente per impedire l′ossidazione di gruppi SH ridotti; riduce i disolfuri quantitativamente. DTT è efficace in soluzioni tampone dei campioni per ridurre i legami proteina disolfuro prima dell′SDS-PAGE. DTT può anche essere usato per ridurre il ponte disolfuro del reticolante N,N′-bis(acriloil)cistammina per scindere la matrice del gel di poliacrilammide. DTT è meno aggressivo e tossico rispetto al 2-mercaptoetanolo. Tipicamente si ricorre a una concentrazione di DTT (100 mM) sette volte più bassa rispetto al 2-mercaptoetanolo (5% v/v, 700 mM).
Biochem/physiol Actions
Il ditiotreitolo (DDT) è largamente impiegato nella preparazione delle proteine tiolate per via biochimica e nella sintesi dei peptidi per via chimica. Il DTT è usato anche nell′ambito della chimica delle proteine, negli studi sul ripiegamento delle proteine e sull′attività enzimatica.
Features and Benefits
  • Adatto per biologia molecolare
  • Privo di RNasi, DNasi, esonucleasi e proteasi
  • Alta purezza (HPLC ≥98%)
  • Senza metalli pesanti ≤5 ppm
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D063243815D5545
description
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
description
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (RT)
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (RT)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Ditiotreitolo
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. In het kader van de IVDR richtlijnen heb ik de volgende vraag; Heeft de stof DL-Dithiothreitol het keurmerk IVD/CE?
    1 answer
    1. No, this product does not have the have the IVD/CE quality mark. This is a research grade product which is not intended for in vitro applications.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the meaning of Molecular Biology Grade in the description of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. Molecular Biology grade products are tested for DNase, RNase, and protease to make certain that they contain minimal levels of these contaminants.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethyl acetate, chloroform and ether. This information may be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      Helpful?
  6. What is the shelf life of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. The recommended retest period for D9779 is 4 years. This information can be found on the Specification Sheet. The actual retest date for a given lot can be found on the Certificate of Analysis for that lot.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product D9779, DL-Dithiothreitol (DTT)?
    1 answer
    1. We generally recommend preparing DTT solutions fresh daily. A table showing the half life of DTT in solution under various conditions can be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.