Documenti fondamentali
T7379
Sigma-Aldrich
Glyceryl trielaidate
≥99%
Sinonimo/i:
TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Glycerol 1,2,3-tri(trans-9-octadecenoate), Trielaidin
Scegli un formato
1 G
CHF 717.00
CHF 717.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 717.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H104O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
885.43
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
CHF 717.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant oil (sunflower)
Saggio
≥99%
Stato
powder
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Trichlorfon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45698
Trichlorfon