Vai a
T7752
Glyceryl trioleate
~65%
Sinonimo/i:
(9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Numero CAS:
Peso molecolare:
885.43
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-534-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718692
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
form
liquid
concentration
~65%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
92860870110OT7140
Triolein (18:1 TG) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
870110O
Triolein (18:1 TG)
description
~65%
description
≥97.0% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant, synthetic
biological source
-
biological source
plant (sunflower)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid (or Viscous Liquid, performed at room temperature)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl trioleate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
awg
Punto di infiammabilità (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
330.0 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Glycerol trioleate content of this product is 65%. What is the remaining 35%?
    1 answer
    1. The impurities of this material are not fully characterized on a lot to lot basis. However, historical data indicate the primary impurities are other fatty acids such as Linoleic, Elaidic, Stearic, Palmitic, and Octanoic.