A2250
Warfarin
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
EPA 1694
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
162-164 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VKORC1(79001)
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Warfarin™ Anticoagulant on Ascentis® C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for SFCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.