Documenti fondamentali
T6412
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactose
≥98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H36O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D 9.0 to 13.0 °, c = 1% (w/v) in chloroform
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)