Vai a
SML3534
Laninamivir octanoate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(O)-octanoyl R 125489, 3-(O)-octanoyl R-125489, 3-(O)-octanoyl R125489, 4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-((1R,2R)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic acid 9-octanoate, CS 8958, CS-8958, CS8958, LNO, Laninamivir prodrug
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H36N4O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(OC[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@@]1([H])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(N)=N)C=C(C(O)=O)O1)=O
InChI
1S/C21H36N4O8/c1-4-5-6-7-8-9-16(28)32-11-14(27)18(31-3)19-17(24-12(2)26)13(25-21(22)23)10-15(33-19)20(29)30/h10,13-14,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3,(H,24,26)(H,29,30)(H4,22,23,25)/t13-,14+,17+,18+,19+/m0/s1
InChI key
UKTIJASCFRNWCB-RMIBSVFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Laninamivir (R-125489) prodrug with improved in vivo efficacy than R-125489 and Zanamivir in a mouse influenza virus A (IAV) infection model.
Laninamivir octanoate (CS-8958) is the prodrug form of Laninamivir (R-125489), a potent inhibitor agianst the neuraminidase (NA) activities of various type A and B influenza viruses, including subtypes N1 to N9 and Oseltamivir-resistant strains. When administered intranasally (3X 0.2 μmol/kg; 4 h before, 4 h & 18 h post infection), CS-8958 shows improved in vivo efficacy (100% survival rate on day 20 post infecfion) than R-125489 (100/30/20% survival rate on day 7/10/20 post infecfion) and Zanamivir (100%/0% death on day 7/10) in a mouse influenza virus A/Puerto Rico/8/34 infection model, with prolonged survival effect post a single dosage given even 7 days before infection. Note: Laninamivir octanoate is mainly used for in vivo studies, it exhibits only weak to little antiviral potency before it is converted to the active drug form.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2486SML04921724088
Zanamivir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0492
Zanamivir
Zanamivir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724088
Zanamivir
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)