T4427
Terminal Transferase from calf thymus
buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
TdT, Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
60 kDa
Concentrazione
>5000 U/mL
N° accesso UniProt
Attività estranea
Exonuclease and endonuclease, free
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... DNTT(281120)
Descrizione generale
Applicazioni
- Addition of homopolymers to vectors, inserts and cDNA for cloning
- Labeling the 3′-end of double- and single-stranded DNA with non-radioactive or radioactive labels
- Carrying out in vitro mutagenesis by adding single nucleotides to DNA
- Use in TUNEL assays
Componenti
Definizione di unità
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3