T3069
Trizma® hydrochloride solution
pH 8.0, BioPerformance Certified, 2 M, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Tris hydrochloride solution
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
solution
Concentrazione
2 M
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
8.0
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
Assorbimento
≤0.05 at 290 at 40%
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)