Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 64.80 |
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥98%
form
powder
potency
5-50 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
207-210 (dec.) (lit.)
solubility
cell culture medium: 0.1 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI key
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Gene Information
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line BioReagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Thyroxine sodium salt pentahydrate
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?