Documenti fondamentali
T1535
Sigma-Aldrich
Trizma® cloridrato
≥99% (redox titration)
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Saggio
≥99% (redox titration)
Impurezze
≤0.5% water (Karl Fischer)
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Solubilità
40 % (w/w), clear, colorless
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.05 at 290 at 40%
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis