T1516
DL-Trihexyphenidyl hydrochloride
solid
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/ml, clear to hazy, colorless
H2O: soluble
Stringa SMILE
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3