Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H32ClN3O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
630.11
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
SSR149415, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Orally active, selective vasopressin V1b receptor antagonist in vitro and in vivo.
SSR149415 is an orally active, selective vasopressin V1b receptor antagonist (human/rat Ki in nM = 1.5/1.3/V1b, 91/1050/V1a, 1412/2897/V2, 174/270/OT) that inhibits 30 nM AVP-induced Ca2+ response in human and rat V1b CHO transfectants (Ki = 1.26/2.0 nM). SSR149415 suppresses AVP-mediated physiological responses in vivo, including corticotropin secretion (1-30 mg/kg p.o. or i.p. in rats) upon exogenous AVP administration (0.3 µg/kg alone or 0.03 µg/kg with 0.1 µg corticoliberin/kg via i.v.), restraint stress-Induced corticotropin secretion (EC50 = 10 mg/kg i.p. in rats), and in a murine model of anxiety (four-plate test; 1-10 mg/kg i.p. or 3-10 mg/kg p.o. acute or 10 mg/kg/day p.o.).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?