T1032
TNM-FH insect medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Graces Modified Medium
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Concentrazione
50.6 g/L
tecniche
cell culture | insect: suitable
Compatibilità
suitable for culture of other lepidopteran cell lines (Originally developed for the culture of Trichoplusia ni cells)
Componenti
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3