Documenti fondamentali
RAB1153
Sigma-Aldrich
Rat Prolactin ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 593.00
CHF 593.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 593.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 593.00
Check Cart for Availability
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/ml
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Prl(24683)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stefanos Stagkourakis et al.
Cell, 182(4), 960-975 (2020-08-09)
Parental behavior is pervasive throughout the animal kingdom and essential for species survival. However, the relative contribution of the father to offspring care differs markedly across animals, even between related species. The mechanisms that organize and control paternal behavior remain