SRP6427
FGFR1/CD331 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
BFGFR, CD331, CEK, FGFBR, FGFR-1, FLT2, H2, HBGFR, KAL2, N-SAM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 40.1 kDa
observed mol wt 60-65 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Arg 22 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 20 and 100 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3