SRP6426
E-Cadherin/ECAD/Cadherin-1/CD324 Protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Arc-1, CDH1, LCAM, UVO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Tag
6-His tagged (C-terminus)
Sterilità
sterile
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 67 kDa
observed mol wt 67 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 23 is the predicted N-terminal.)
Confezionamento
pkg of 25 μg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3