Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H15NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to orange to brown
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1\C(=C/c3[o]c(cc3)c4ccc(cc4)C(=O)O)\C(=O)N(C1=S)Cc2ccccc2
InChI
1S/C22H15NO4S2/c24-20-19(29-22(28)23(20)13-14-4-2-1-3-5-14)12-17-10-11-18(27-17)15-6-8-16(9-7-15)21(25)26/h1-12H,13H2,(H,25,26)/b19-12-
InChI key
AEZGRQSLKVNPCI-UNOMPAQXSA-N
Biochem/physiol Actions
Leukadherin-1 is an agonist of integrin CD11b/CD18
Leukadherin-1 is an agonist of integrin CD11b/CD18 that can increase the extent of CD11b/CD18-dependent cell adhesion of transfected cells and of primary human and mouse neutrophils. Also, Leukadherin-1 decreases leukocyte recruitment and reduced arterial narrowing after injury in rats.
Leukadherin-1 is an agonist of complement receptor-3 (CR3) and exhibits anti-inflammatory activity. It is an allosteric agonist that activates integrin by binding to a different site from the ligand binding. Leukadherin-1 plays an important role in the margination and adhesion of neutrophils to the endothelial lining of the blood vessels.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukadherin-1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?