MABT1487
Anti-E-Cadherin/CD324 Antibody, clone 19A11
Sinonimo/i:
CAM 120/80, CD324, Cadherin-1, Epithelial cadherin, Uvomorulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
19A11, monoclonal
PM
calculated mol wt 97 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, canine
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in MCF-7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected E-Cadherin/CD324 in MCF-7 cells.
Tested Applications
Agonist Function:: A representative lot stimulated adhesion of cells to pure E-Cadherin substrate (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell.;23(11):2092-108).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E-Cadherin/CD324) in Western Blotting applications (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108; Xie, B., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(32):e2204473119).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected E-Cadherin/CD324 in Immunocytochemistry applications (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108).
ELISA Analysis: A representative lot detected E-Cadherin/CD324 in ELISA applications (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2