SRP6371
Aldose Reductase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ADR, AKR1B1, ALDR1, ALR2, AR, Aldo-keto reductase family1, member B1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
35.8 kDa (316 aa, 1-316 aa)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AKR1B1(231)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)