SRP6330
CD46 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AHUS2, MCP, MIC10, Membrane cofactor protein isoform 14, TLX, TRA2.10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Forma fisica
liquid
PM
33.8 kDa (302 aa, 35-313 aa + His tag)
Confezionamento
pkg of 100 μg
Concentrazione
1 mg/mL
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD46(4179)
Descrizione generale
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3