EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
Scegli un formato
CHF 217.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 217.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810755000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)