SRP6161
FGF-7 human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Fibroblast growth factor 7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, KGF, Keratinocyte growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in human cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FGF7(2252)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com