SRP6007
NT-3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
HDNF, NGF-2, NT-3, Nerve growth factor-2, Neurotrophic factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
13.6 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Impurezze
Endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... NTF3(18205)
Descrizione generale
Murine NT-3 produced from Escherichia coli contains 119 amino acid and having a molecular mass is 13.6kDa.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3