SRP4903
Adiponectin from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ACDC, APM-1, Acrp30, AdipoQ, GBP-28
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
~30 kDa
Confezionamento
pkg of 25 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Adipoq(246253)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance