SRP4515
Artemin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
ART, ARTN, EVN, NBN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
PM
~24 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ARTN(9048)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3