SRP4251
MIP-2 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CXCL2, Gro-β, Growth- regulated protein β, MIP2-α, Macrophage inflammatory protein 2-α, chemokine (C-X-C motif) ligand 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
PM
~7.8 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cxcl2(20310)
Descrizione generale
Mouse MIP-2 is a 7.8kDa protein containing 73 amino acid residues including the ‘RLR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.