SRP3317
ANGPTL-3 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ANG-5, ANGPT5
Scegli un formato
CHF 368.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 368.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
PM
62.0 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ANGPTL3(27329)
Descrizione generale
Recombinant human ANGPTL-3 is a glycoprotein that migrates by SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) analysis at an apparent molecular weight of 62kDa, and contains 452 amino acid residues including a C-terminal His tag.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)