Informazioni su questo articolo
form
solid
Quality Segment
potency
1.17 nM Ki for A1 receptors (using [3H]CHA in rat forebrain preparations)
color
white
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](Cc1ccccc1)Nc2ncnc3n(cnc23)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C19H23N5O4/c1-11(7-12-5-3-2-4-6-12)23-17-14-18(21-9-20-17)24(10-22-14)19-16(27)15(26)13(8-25)28-19/h2-6,9-11,13,15-16,19,25-27H,7-8H2,1H3,(H,20,21,23)/t11-,13-,15-,16-,19-/m1/s1
InChI key
RIRGCFBBHQEQQH-SSFGXONLSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?