SRP3085
Interleukin-2, human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Aldesleukin, IL-2, T-cell growth factor (TCGF)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
(Lyophilized with no additives from a 0.2µ filtered solution)
Potenza
≤0.5 ng/mL ED50
PM
15.5 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.00 EU/μg endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL2(3558)
Descrizione generale
Applicazioni
- IL-2 (interleukin 2) human has been used for the detection of IL-2 using 4-Fluoro-3-nitrophenyl grafted gold electrode based platform.
- It has been used for the production of tumor-specific cytotoxic T lymphocytes.
- It has been used for the proliferation of T lymphocytes.
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Protocolli
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.