SRP0630
OX40 (CD134), Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD134, TNFRSF4, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
23.6 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF4(7293)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1