Key Documents
SRP0611
Sigma-Aldrich
B7-1 (CD80), FLAG® - AviTag -His-Tag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD80
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
28 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD8O(941)
Descrizione generale
Human secreted B7-1, also known as CD80. GenBank Accession No. NM_005191, a.a. 35-242, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 28 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1