SRP0582
Human PD-1, FLAG® - AviTag™ -His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
20 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PDCD1(5133)
Descrizione generale
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1), also known as PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, with C-terminal FLAG-Avi-His-tags, MW=20 kDa, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Stato fisico
Aqueous solution
Note legali
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1