DYNA001
Libreria di frammenti codificata dal DNA DyNAbind®
Sinonimo/i:
DNA encoded library, DNA library
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Analysis Portal
Ulteriori informazioni su DyNAbind
Caratteristiche e vantaggi
- accesso alla tecnologia DEL disponibile, a portata di mano
- La libreria di frammenti dinamica fornisce un approccio rivoluzionario alle DEL offrendo una qualità dei dati e della libreria senza precedenti
- Controllo di qualità di livello elevato con ogni singolo membro purificato e convalidato individualmente per ottimizzare l′affidabilità dei dati e le probabilità di ottenere buoni risultati
- La regola del tre usata nel progetto della libreria garantisce che i composti si trovino nello spazio del frammento favorevole con una buona efficienza del ligando e molto spazio per l′ottimizzazione (Congreve et al. 2003, Jhoti et al. 2013)
- Capacità di eseguire e convalidare internamente lo screening iniziale delle DEL prima di ricorrere a un fornitore di servizi
- Una libreria con il massimo della diversità, pronta a entrare in funzione davanti a pressoché qualsiasi bersaglio farmacologico
Presentazione del prodotto:
- DEL dinamica basata su frammenti come alternativa o complemento alle tecnologie di screening esistenti
- Prodotto di consumo, disponibile per l′uso immediato
- 5 flaconcini, ciascuno contiene una libreria monouso per una condizione sperimentale
- Protocollo dettagliato accessibile per la maggior parte dei laboratori impegnati nella scoperta di farmaci
- Un portale dedicato all′analisi e un protocollo per identificare i risultati
Note legali
L′uso di questo prodotto DyNAbind (il “Prodotto”) è coperto dai brevetti europei EP 3 094 745 B1 e EP 3 169 832 B1 e dalle corrispondenti richieste in corso negli USA, in Canada e in Giappone. A chi acquista il Prodotto viene garantito il diritto all′uso esclusivamente per la sua ricerca interna. Questa licenza d′uso limitata non garantisce a chi acquista alcun diritto all′uso dei frammenti o prodotti risultanti in prodotti o servizi commerciali. Per informazioni sui diritti commerciali, rivolgersi al dipartimento per la concessione delle licenze all′indirizzo licensing@dynabind.com.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA encoded libraries (DELs) offer a paradigm shift in drug discovery by leveraging molecular biology and high-throughput screening. DELs offer a full high-throughput screening library in one vial. Along with our DEL data package, machine learning and AI can be utilized to determine even more information on targets.
Dynamic Library technology in drug discovery delivers reliable results with high chemical diversity, suitable for various targets.