SRP0569
Human PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, programmed death ligand 1
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma fisica
frozen liquid
PM
26 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CD274(29126)
WGK 1