Documenti fondamentali
SRP0580
Sigma-Aldrich
Mouse IDO1, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
3-dioxygenase 1, IDO, IDO1, Indoleamine 2
Scegli un formato
50 μG
CHF 426.00
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 426.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
CHF 426.00
Check Cart for Availability
Ricombinante
expressed in E. coli
Stato
frozen liquid
PM
46 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... IDO1(15930)
Descrizione generale
Mouse IDO1, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, GenBank Accession No. NM_008324, a.a. 2-407(end) with an Nterminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
Stato fisico
Aqueous solution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)